Learn More
Accessoires pour cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen™, 10 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 10 cm
Marque:  Axygen HGB20-30-1
Code produit. 15523157
  • 74.20€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peignes pour boîte horizontale pour gel Axygen™ de 10 - 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Accessoires pour système d’électrophorèse horizontal
Peigne à 30 puits, épaisseur de 1.0 mm
1 mm
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 20 cm
30