Learn More
BINDER™ Port d’accès droit (10 mm)
S’utilise avec : Unités BINDER KB 23, KB 53, KB 115
Marque: BINDER™ 8012-0392
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur le côté droit
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 10 mm, droite | |
Silicone | |
Bouchon en silicone |
Chambres BINDER KB 23, KB 53, KB 115 | |
Accessoire ; Port d’accès | |
10 mm |