Learn More
BINDER™ Orifice d’accès droit (50 à 125 mm)
S’utilise avec : Unités BINDER FD 115, FD 260, FD 720
Marque: BINDER™ 8012-1028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur le côté droit
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 100 mm, droite | |
Silicone | |
Bouchon en silicone |
Chambres BINDER FD 115, FD 260, FD 720 | |
Accessoire ; Port d’accès | |
100 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Orifice d’accès droit (50 à 125 mm) > Diamètre : 100 mm ; À utiliser avec : Tous les modèles ED, FD, FED
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu