Learn More
Thermo Scientific™ Carte d’accès en option pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez l’identité de la personne qui a ouvert la porte du congélateur ultra-basse température ainsi que l’heure et la durée d’ouverture grâce à la carte d’accès en option.
Marque: Thermo Scientific™ FFAC34567
This item is not returnable.
View return policy
Description
Analysez les enregistrements concernant l’ouverture du congélateur (qui, quand et pendant combien de temps), grâce à la carte d’accès en option Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température.
Accessoires ULT Forma• Accès carte magnétique Forma série 88000
• Montage usine
Specifications
Carte d’accès en option ; Contrôle par carte d’accès avec cinq cartes fournies - Installation sur site | |
Touche dʼaccès au congélateur | |
Forma 88000 et TSU Series |