Learn More
Agilent BioTek Plaque de test à absorbance
À utiliser avec n’importe quel lecteur de microplaques avec capacité de mesure d’absorbance de 340 nm pour évaluer les systèmes optiques à 340 nm
Marque: Agilent BioTek 7260551
859.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21998" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Teste la linéarité, la précision, la répétabilité et l’alignement
- Comprend six filtres pour tester 340 nm à différentes densités optiques
- Avec fiche technique et instructions
Spécification
Plaque de test à absorbance | |
Lecteur de microplaques Agilent BioTek | |
Pour tester 340 nm à différentes densités optiques |