Learn More
Thermo Scientific™ Mélanges qPCR ABsolute™
Les mélanges qPCR absolus sont optimisés pour une utilisation avec des sondes d’hybridation.
560.00€
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11817682
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
AB1133A
1 flacons de 5 ml ; 400 réactions de 25μ l)
560.00€
400 réactions
Description
Description
Les mélanges ABsolute qPCR sont optimisés pour une utilisation avec des sondes d’hybridation et contenant tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces / sondes. Le Master Mix 2X contient un tampon de réaction exclusif qui offre une sensibilité, une spécificité et une reproductibilité élevées. Les mélanges qPCR Absolute sont disponibles avec l’option de concentration de colorant de référence ROX élevée incluse, de faible concentration de ROX et sans colorant de référence ROX. Il existe également une version Master Mix optimisée pour les instruments capillaires.
Les mélanges ABsolute qPCR Thermo Scientific sont optimisés pour une utilisation avec des sondes d’hybridation et contenant tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces / sondes. Le Master Mix 2X contient un tampon de réaction exclusif qui offre une sensibilité, une spécificité et une reproductibilité élevées. Les mélanges qPCR Absolute sont disponibles avec l’option de concentration de colorant de référence ROX élevée incluse, de faible concentration de ROX et sans colorant de référence ROX. Il existe également une version Master Mix optimisée pour les instruments capillaires.
Points clés
  • Fiabilité & haute sensibilité - Les master mixes contiennent notre enzyme de démarrage à chaud brevetée, l’ADN polymérase Thermo-Start.
  • Reproductibilité - Tous les mélanges sont soumis à un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence des lots.
  • Tampon optimisé - Pour des performances maximales dans les réactions multiplex.
Applications
  • Analyse de l’expression génétique
  • Validation d’ARNic
  • Génotypage
Inclus
  • Le mélange qPCR Absolute (sans ROX) contient un Master Mix 2X et aucun colorant de référence passive.
  • Le mélange Absolute qPCR ROX (500 nm) contient un Master Mix 2X et une concentration élevée de ROX.
  • Le mélange Absolute qPCR Low ROX contient un Master Mix 2X et une faible concentration de ROX.
  • Le mélange capillaire qPCR Absolute contient un Master Mix 2X optimisé pour les instruments capillaires.
Dangereux : non
Conditions de stockage : -20°C
Remarques concernant le stockage : Notez que le colorant ROX est sensible à la lumière ; l’exposition doit être réduite au minimum.
Analyse de l’expression génétique, validation du siARN et génotypage.
Documents
Product Certifications
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de propriété industrielle n’est accordé expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.