Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Optimisé pour la chimie verte SYBR et contient tous les composants nécessaires pour effectuer la PCR quantitative, à l’exception des modèles et amorces.
Marque: Thermo Scientific™ AB1163A
465.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le mélange 2X qPCR SYBR Green Mix contient des niveaux optimaux de colorant SYBR Green I actif et de l’ADN polymérase Thermo-Start fournis dans un tampon de réaction exclusif qui permet la détection de cibles à faible nombre de copies.
Les mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix se déclinent en plusieurs versions : concentration élevée de colorant de référence ROX, faible concentration de colorant ROX, fluorescéine ou absence de colorant de référence. Un mélange Master Mix optimisé pour les instruments capillaires est également disponible.
- Spécificité & haute sensibilité - Les Master Mixes contiennent l’enzyme de démarrage à chaud brevetée ADN polymérases Thermo-Start
- Tampon optimisé contenant SYBR Green
- Reproductibilité - Tous les Master Mixes subissent un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots
- Large plage dynamique
Spécification
Contenu : • Mélange vert ROX QPCR SYBR ABsolute de 1 x 5 ml (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Suffisant pour 400 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
|
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi | |
2X | |
ADN, ADNdb |
SYBR | |
qPCR | |
Étalon | |
ABsolute | |
400 réactions de 25 μl chacune | |
Cycleurs qPCR | |
400 réactions | |
5 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.