Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Intègre un colorant bleu inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix rapidement, facilement et de façon infaillible.
Marque: Thermo Scientific™ AB4323A
367.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les mélanges Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green sont des master mixes optimisés 2X pour la chimie SYBR Green. Les master mixes incorporent un colorant inerte bleu pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le mélange maître en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible. Les mélanges qPCR ABsolute Blue comprennent l’enzyme de démarrage à chaud Thermo-Start Taq pour offrir une sensibilité accrue.
Amplification d'ADN par qPCR• Visualisation, sensibilité et flexibilité ABsolues!
• Formulations pour résultats optimisés quelle que soit la plateforme QPCR utilisée
• Unique, colorant bleu inerte facilitant le pipetage précis de faibles volumes et validant l'ajout du mélange réactionnel. Idéal pour plaques blanches: ces plaques augmentent la transmission de la fluorescence et améliorent la répétabilité
• Mais la difficile visualisation des réactifs limite souvent leur utilisation. Tous Master Mix avec dTTP s'incorporant plus facilement que le dUTP, augmentant l'efficacité et réduisant le temps de réaction. Q-PCR: Avec polymérase hot
• Start Thermo-Start pour spécificité accrue, descriptif détaillé sur demande
• Thermo Scientific ABsolute Master Mix pour PCR quantitative
• Avec SYBR™ Green et ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
• Tous les kits SYBR au même prix
Spécification
Contenu : • 1 x 5 ml de mélange basse concentration ROX QPCR SYBR Green ABsolute Blue (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Suffisant pour 400 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
|
Tube | |
qPCR | |
Étalon | |
Bleu ABsolute | |
400 réactions de 25 μl chacune | |
Cycleurs qPCR | |
400 réactions | |
5 mL |
SYBR | |
Élevé | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi | |
2X | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.