Learn More
Acide abiétique, technique. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
37.60€ - 92.60€
Identifiants chimiques
CAS | 514-10-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H30O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.46 |
Numéro MDL | MFCD03423567 |
Clé InChI | RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N |
Synonyme | abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183 |
CID PubChem | 10569 |
ChEBI | CHEBI:28987 |
Nom IUPAC | (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1 acide carboxylique |
SMILES | CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13770.14 |
25 g |
37.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13770.22 |
100 g |
92.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide abiétique est un précurseur utile pour la synthèse de divers produits naturels, dont les diterpènes et les stéroïdes.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’acétone et les éthers
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est comprise entre 2 et 8°C. Conserver sous gaz inerte. Sensible à l’air.
Identifiants chimiques
514-10-3 | |
302.46 | |
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N | |
10569 | |
(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1 acide carboxylique |
C20H30O2 | |
MFCD03423567 | |
abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183 | |
CHEBI:28987 | |
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1 |
Spécification
Abietic acid | |
C20H30O2 | |
2221451 | |
abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183 | |
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N | |
(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1 acide carboxylique | |
10569 | |
302.45 | |
Technique | |
Sensible à l’air |
514-10-3 | |
MFCD03423567 | |
14,7 | |
Soluble in alcohols,acetone and ethers | |
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1 | |
302.46 | |
CHEBI:28987 | |
75% | |
Caractéristique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-178-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TP8580000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche