Learn More
Acide abiétique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 440.00€
Identifiants chimiques
CAS | 514-10-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H30O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.46 |
Numéro MDL | MFCD03423567 |
Clé InChI | RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N |
Synonyme | abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183 |
CID PubChem | 10569 |
ChEBI | CHEBI:28987 |
Nom IUPAC | (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1 acide carboxylique |
SMILES | CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042582.MD |
250mg |
127.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042582.03 |
1 g |
440.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Abietic acid is used to make ester gums in lacquers, varnishes and soaps. It is also used in metal resonates and plastics. Further, it is utilized in musical instruments to make them less slippery. It acts as a precursor to natural product synthesis. In addition to this, it is used to depackage integrated circuits from their epoxy coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
514-10-3 | |
302.46 | |
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N | |
10569 | |
(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1 acide carboxylique |
C20H30O2 | |
MFCD03423567 | |
abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183 | |
CHEBI:28987 | |
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1 |
Spécification
Abietic acid | |
148°C à 152°C | |
C20H30O2 | |
2221451 | |
abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183 | |
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N | |
(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1 acide carboxylique | |
10569 | |
302.45 | |
Caractéristique | |
Sensible à l’air |
514-10-3 | |
Jaune | |
MFCD03423567 | |
14,7 | |
Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water. | |
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1 | |
302.46 | |
CHEBI:28987 | |
≥90% | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-178-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TP8580000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2°C à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only