Learn More
Applied Biosystems™ ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit
Les plaques de réaction optique à 96 puits préchargées et faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d’étalonner rapidement et facilement les blocs du système de détection des séquences ABI PRISM™ 7000.
Marque: Applied Biosystems™ 4328895
1089.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce kit facile d’emploi Applied Biosystems™ établit des spectres de colorant purs et des valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™ et TAMRA™ sur le système de détection de séquences ABI PRISM™ 7000. Le kit d’étalonnage spectral pour systèmes de détection de séquences ABI PRISM™ 7000 comprend huit plaques de réaction à 96 puits optiques : une plaque de fond préchargée et étanche, sept plaques d’étalonnage spectral préchargées et étanches avec sept colorants étalons distincts. Passez du temps à faire de la recherche – et non de la calibration d’instruments Les plaques à 96 puits de réaction optique préchargées et faciles à utiliser de ce kit permettent aux utilisateurs de calibrer rapidement et facilement le système de détection des séquences ABI PRISM™ 7000. Insérez les plaques de réaction durant l’installation du système ; le système collecte automatiquement les informations concernant le spectre du colorant étalon. L’algorithme d’application du système vérifie alors la précision de l’analyse de données à partir des informations d’étalonnage.Spécification
Contient une plaque de bruit de fond et sept plaques d’étalonnage spectral avec sept colorants étalons (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, Tamra™).Conserver entre -15 et 25°C.Conserver à l’abri de la lumière. | |
Système 7000 | |
ABI PRISM™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
8 x 96-well plates |
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (Tétramethylrhodamine), VIC, SYBR™ Green | |
Fluorescence | |
Kit d’étalonnage spectral | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.