Learn More
Thermo Scientific™ Racks bleus Abgene
GREENER_CHOICE
Marque:  Thermo Scientific™ AB-1434
160.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11954714
  • 189.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tubes de stockage 2 ml à code-barres 2D et bouchon à vis Thermo Scientific ABgene allient un format de stockage traditionnel (format SBS), un système de suivi d’échantillons fiable et un portoir au format microplaque de haute densité, qui facilitent la manipulation d’échantillons.
Suivi en toute sécurité
  • Le code-barres 2D est visible, même dans des conditions de laboratoires très défavorables
  • Décodage instantané du code-barres 2D de chaque tube avec les lecteurs de codes-barres 2D de la gamme Thermo Scientific ; Lecture du tube dans une application ou une base de données, ou intégration possible via diverses options d’exportation de données
  • Après le stockage des données, lecture du tube via le dispositif de recherche de la base de donnée permettant d'obtenir instantanément les informations concernant l'échantillon et d'identifier le contenu du tube.
Conception intelligente
  • Gain précieux d’espace dans votre congélateur, grâce à un rack empilable innovant, au format microplaque de 48 tubes (6 x 8) au volume de cryoconservation classique de 2 ml.
  • Référence en grille alphanumérique sur le portoir et le couvercle indiquant clairement l'emplacement du tube dans le portoir de tubes.
  • Tubes à pas de vis externe, pour prévenir des contaminations.
  • Fond de portoir ouvert permettant la lecture simultanée de tous les code-barres 2D et une congélation/décongélation des produits plus rapide, pour un gain de temps appréciable.
  • Portoir empilable et sécurisé garantissant la bonne organisation des échantillons dans le congélateur et facilitant le retrait des échantillons – contrairement aux boîtes de stockage en plastique ou en carton traditionnelles.
  • Puits interne en fond V, pour éliminer les volumes morts et améliorer la récupération d'échantillons.
Contrôle qualité rigoureux
  • Lecture individuelle de chaque tube, pour assurer la lisibilité du code-barres 2D.
  • Vérification individuelle de chaque code barres 2D pour garantir l’absence de doublons d’identification dans la base de données sur l’ensemble des tubes de stockage à codes-barres 2D Abgene.
  • Test d'absence de fuite de chaque lot de tubes de stockage, pour garantir l'intégrité et la fiabilité des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes à code-barres 2D 2 ml