Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques de stockage en polypropylène à puits Abgene96
Rationalisez vos applications de biologie moléculaire grâce à ces plaques de stockage en polypropylène à 96 puits.
190.00€ - 352.00€
Spécification
Code-barres | Personnalisable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI |
Format | Étalon |
Description | Puits rond à fond en U |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Type de puits | Volume (métrique) du puits | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Volume (métrique) du puits | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11554754
|
Thermo Scientific™
AB-0796 |
Rond | 330 μl | PCR Ready |
190.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10304513
|
Thermo Scientific™
AB-1058 |
Rond | 200 μl | PCR Ready |
352.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les microplaques de stockage en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Abgene offrent d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, facilitant la manipulation, le stockage ou le transport des dilutions et aliquotes. Toutes les plaques sont au format ANSI pour assurer la compatibilité avec les systèmes automatisés. En outre, elles sont fabriquées dans notre salle blanche afin de garantir une qualité moléculaire. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
Caractéristiques- Identification sur grille alphanumérique et encombrement standard
- Polypropylène
- Options de scellage : Joints adhésifs, thermoscellage et barrettes de bouchons
- Fabrication en salle blanche
Applications
- Stockage d’échantillons
- Resuspension de l’échantillon
- Culture cellulaire
- Configuration des dosages : dilution et aliquotage
Spécification
Personnalisable | |
Étalon | |
8 x 12 | |
100 boîtes | |
Abgene™ | |
Microplaque | |
PP | |
Salle blanche | |
Yes | |
5000 ×g | |
1 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI | |
Puits rond à fond en U | |
Autoclavable | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
96 | |
Non traité | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
100 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |