Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaisons respirantes de protection contre les liquides et les particules, à capuchon, KLEENGUARD™ A45
Combinaisons respirantes à capuchon et à usage unique avec rabat pour appareil respiratoire. La meilleure solution pour garantir le confort de l’utilisateur, fabriqué à partir d’un tissu et d’un film laminé haute performance. Protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides ou les particules de poussière. EPP catégorie III.
Spécification
Type de produit | Combinaisons respirantes avec protection contre les liquides et les particules |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tissu et film laminé haute performance |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Description
- 25/boîte
- Combinaisons blanches, très respirantes, anti-statiques et sans silicone
- Structure en tissu et film laminé haute performance pour un confort, une sécurité et une résistance accrus.
- Offre une protection EPP de catégorie III
- Rabat et capuche conçus pour faciliter la mise en place d’un appareil respiratoire
- Offre une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
- L’association ultime de la protection et du confort de l’utilisateur dans les domaines plus critiques.
- Capuchon spécialement conçu pour s’adapter à un appareil respiratoire, manches longues,
- Fermeture éclair pleine longueur
Spécification
Combinaisons respirantes avec protection contre les liquides et les particules | |
Tissu et film laminé haute performance | |
Single-use | |
Fermeture éclair avant pleine longueur | |
Eau, Produits chimiques, Liquide, Particule | |
60 cm |
Unisexe | |
Blanc | |
Capuche | |
Non stérile | |
23,4 in | |
25/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Combinaisons respirantes de protection contre les liquides et les particules, à capuchon, KLEENGUARD™ A45