Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons de protection contre les liquides et les particules KLEENGUARD™ A40
Améliore la sécurité et le confort dans les zones à haut risque, offrant une protection générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules KLEENGUARD™ A40 Kimberly-Clark™ bénéficient d’une protection anti-statique.
363.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Jetable | Single-use |
Type de taille | Elastic |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765763
|
Kimberly-Clark™
97900 |
S |
363.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734903
|
Kimberly-Clark™
97910 |
Moyenne |
363.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744903
|
Kimberly-Clark™
97920 |
Grande taille |
363.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754903
|
Kimberly-Clark™
97930 |
XL |
363.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764903
|
Kimberly-Clark™
97940 |
2XL |
363.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774903
|
Kimberly-Clark™
97950 |
3XL |
363.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- De couleur blanche
- À usage unique, jetables
- Sans silicone et antistatique
- Capuchon conçu spécialement pour s’adapter à un appareil respiratoire
- Permet de réduire la contamination dans des zones critiques et à faible peluchage
- Fermeture à glissière pleine longueur, coutures surjetées et tissu à double couche
- Idéale pour une protection contre les particules larges, les poussières radioactives et les éclaboussures de produits chimiques
- Appropriée pour les applications dans les domaines pharmaceutiques, de la fabrication, du service public, de l’électronique, de l’agriculture et de peinture par pulvérisation.
Spécification
Blanc | |
Elastic | |
Elastic | |
Stitched |
Single-use | |
Elastic | |
Hooded |