Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs réfrigérés ARCTIC A25B
Les bains réfrigérés A25B sont dotés d’une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de -25° à +200°C et un volume maximal de bain de 21 litres.
Marque: Thermo Scientific™ 1524251
Description
Le bain réfrigéré Thermo Scientific™ A25B est doté d'une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de -25° à +200°C et un volume maximal de bain de 21 litres. Configurez votre bain réfrigéré avec un contrôleur Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED ou PREMIUM répondant aux divers besoins de votre application en termes de capacité et de plages de températures.
Les bains réfrigérés sont utilisés avant tout pour contrôler la température des échantillons qu’ils accueillent. De ce fait, les dimensions de la surface de travail représentent un facteur important à évaluer. Ces unités peuvent également être utilisées pour un ensemble limité d’applications réfrigérées.- Bains solides en acier inoxydable
- Thermostat orientable à 90°, pouvant être placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
- Ensemble de circulation externe inclus pour le raccordement aux tuyaux M16×1, 0,25 NPT mâle, 9,5 mm (0,375 po) D.E.
- Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués avec une réfrigération complète et aucune détérioration de l’appareil
- Orifice de vidange à l’avant
- Poignées intégrées
- Réfrigérant sans CFC
Inclut :
Câbles de contrôle, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 ft)
Recommandé dans les cas suivants :
- Étalonnage
- Bioréacteurs
- Évaporateurs rotatifs
- Condenseurs
- Tests d’échantillons / de matériaux
- Préparation d’échantillons / de matériaux
Spécification
0,46 à 0,73 cu. ft. | |
13 à 21 L | |
500 W | |
de -25°C à +100°C | |
1/NFL | |
SC100 | |
21,3 in | |
54,1 cm | |
12,8 in | |
32,4 cm | |
29,1 in | |
9,2 in | |
93,1 lb | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
SC100 | |
CE/ROHS/WEEE | |
17 L/min. | |
300 mbar/4,35 psi | |
0,02°C | |
21,3 x 12,8 x 29,1 in (54,1 x 32,4 x 74 cm) | |
9,6 in | |
24,4 cm | |
8,8 in | |
22,4 cm | |
74 cm | |
23,3 cm | |
42,3 kg | |
230 V |