Learn More
Elma™ Nettoyant concentré A10
Offre un haut pouvoir nettoyant pour le matériel de laboratoire et les instruments médicaux. Le nettoyant concentré Elma™ A10 est un nettoyant non mousseux fortement alcalin pour le nettoyage par immersion et aspersion.
Marque: Elma™ 8000180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux instruments de laboratoire en verre, porcelaine, céramique, plastique et métaux (vérifiez l’aluminium, le magnésium et les alliages de métaux légers avant l’application)
- Élimine les émulsions, les graisses et les graisses, la poussière, la graisse de verre, les résidus résinifiés, les marqueurs, les étiquettes, les savons à chaux et les dépôts de chaux
Spécification
Nettoyant Lab Clean A10 | |
Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1719 | |
Unité à ultrasons 1 à 2 %, lave-vaisselle 0,5 à 1 % | |
5°C à 30°C | |
1 L |
11,3 | |
Surfactants amphotères 5 à 15 %, surfactants non ioniques 5 à 15 %, phosphates <5 %, polycarboxylates | |
Flacon | |
Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate