Learn More
IKA™ Batteur double A 11.6
Batteur en titane durci en surface avec deux lames à utiliser dans une chambre de broyage.
Marque: IKA™ 0003302900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec des éléments ayant jusqu’à 3 de dureté sur l’échelle de Mohs.
- Uniquement applicable avec la chambre de broyage A 11.4.
- En titane durci en surface.
Spécification
Batteur double | |
Matériaux avec une dureté allant jusqu’à 3 sur l’échelle de Mohs | |
Chambre de broyage A 11.4 | |
Titane durci en surface |