Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm
Éliminez presque totalement l’enfoncement des septa et améliorez le scellage avec des flacons intégrant le système innovant de fermeture de flacon avancé (AVCS).
Marque: Thermo Scientific™ 03-FISV(A)
Description
Supprimez pratiquement l’enfoncement de tous les septa et améliorez l’étanchéité. Les flacons à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm Thermo Scientific™, 2 ml, 12 x 32 mm intègrent le système de fermeture de flacon avancé (AVCS). Non seulement cette innovation empêche la brisure des septa, mais elle fournit un point d’arrêt pour le couvercle, pour éviter le serrage insuffisant ou excessif des vis. Elle offre une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. Les flacons sont fabriqués à partir de verre ambré 51A supérieur (Type 1, Classe B) et respectent toutes les normes de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™, Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
- La conception de la butée du flacon intègre un point d’arrêt définitif dans la finition du flacon
- Supprimez toute subjectivité pour obtenir une compression d’étanchéité optimale lors de la fermeture d’un flacon
- Empêche tout serrage insuffisant ou excessif des bouchons
- Permet de bénéficier d’une étanchéité optimale à chaque fois
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Inserts MicroSeal
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Recommandé pour la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Flacon à vis de 9 mm 300 µl, insert intégré | |
12 mm | |
12 mm | |
0,3 ml | |
< 3 μl | |
0,3 ml | |
32 mm | |
Flacon à vis 9 mm | |
Oui |
9 mm | |
Ambré | |
Verre | |
Insert intégré de 300 μl | |
Flacon à insert | |
À vis | |
500 | |
9 mm | |
250 μl |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.