Learn More
Fisherbrand™ Flacon TPX à filetage court de 9 mm avec micro-insert en verre intégré
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques
Marque: Fisherbrand™ 11 14 1655
79.99 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
TopSert | |
11,6 mm | |
0,36 ml | |
Filetage court | |
Insert intégré conique | |
0,2 ml | |
32 mm | |
Flacon d’échantillonnage automatique | |
Non |
Ambré | |
TPX | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
< 1 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND9 |