Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, rouge, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
159.00€ - 555.00€
Spécification
Description | Bouchon à filetage court |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | En PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11844830
|
Fisherbrand™
09 15 1176 |
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Rouge, Red | 1 mm |
191.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11854830
|
Fisherbrand™
09 15 1177 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc | 1 mm |
386.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11864830
|
Fisherbrand™
09 15 1178 |
Silicone/PTFE | Rouge, blanc | 1 mm |
423.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11874830
|
Fisherbrand™
09 15 1179 |
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Rouge | 1 mm |
555.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11894830
|
Fisherbrand™
09 15 1337 |
PTFE vierge | Rouge | 0,2 mm |
159.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11834850
|
Fisherbrand™
09 15 2012 |
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Red | 1 mm |
222.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Bouchon à filetage court | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |
6 mm | |
En PP | |
100 |