Learn More
Fisherbrand™ Joint à filetage court en PP de 9 mm, vert, trou central, septum assemblé
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
141.00€ - 654.00€
Spécification
Description | Bouchon à filetage court |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16308357
|
Fisherbrand™
09 15 1539 |
Vert | PTFE vierge | 0,2 mm |
141.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11804840
|
Fisherbrand™
09 15 1356 |
Transparent, Vert, Green | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm |
192.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10498704
|
Fisherbrand™
09 15 1911 |
Rouge-orange, Vert, Green | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
229.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11884830
|
Fisherbrand™
09 15 1332 |
Rouge, Blanc, Vert | Silicone / PTFE | 1 mm |
316.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11907071
|
Fisherbrand™
09 15 1485 |
Rouge, Blanc, Vert | Silicone / PTFE | 1 mm |
388.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11894840
|
Fisherbrand™
09 15 1746 |
Bleu, Blanc, Vert | Silicone / PTFE | 1 mm |
654.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Specifications
Bouchon à filetage court | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |
6 mm | |
Polypropylène | |
100 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Joint à filetage court en PP de 9 mm, vert, trou central, septum assemblé