Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-88W
Description
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce aux kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Ces kits pratiques incluent des flacons et des bouchons roses (PINK) dans un plateau de stockage de paillasse à deux compartiments.
- Les kits comportent 100 flacons et 100 bouchons roses.
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
Verre | |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | |
100 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique AVCS pour flacons à vis non assemblés | |
Oui |
Kit pratique AVCS | |
Ambré | |
Non | |
Flacon : C4000-2W, bouchon : C5000-53B | |
Surestop | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.