Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents à ouverture large certifiés 9 mm
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™ MSCERT5000-341W
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits de flacons certifiés à vis et ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
?non-ascii?- ?non-ascii?
- 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés ?non-ascii?
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les fournitures correspondantes ?non-ascii?
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs ?non-ascii?
Kits assemblés
?non-ascii?- ?non-ascii?
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés ?non-ascii?
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ?non-ascii?
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Non | |
100 |
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE transparent / silicone transparent collé | |