Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents à ouverture large certifiés 9 mm
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™ CERT5000-580W
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits de flacons certifiés à vis et ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
- 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
No | |
100 | |
Oui |
Kit pratique, flacon SureStop certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | |
Verre, PTFE, Caoutchouc | |
PTFE / caoutchouc | |
CERTIFIÉS LC-GC |