Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés à ouverture large certifiés 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC-MS et GC-MS. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™ CERT5000-576W
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis certifiés MS en verre ambré à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
- 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Spécification
Bleu | |
Ambré | |
Oui | |
100 | |
Oui |
Kit pratique, flacon SureStop certifié de 2 ml avec large ouverture de 9 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE bleu / silicone blanc | |
CERTIFIÉS LC-GC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.