Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés à ouverture large certifiés 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC-MS et GC-MS. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4000-175W
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis certifiés MS en verre ambré à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
- 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Spécification
Black | |
Amber | |
2 mL | |
100 | |
Screw Cap | |
Yes |
2mL Amber I-D; Black Cap; Bonded PTFE/Silicone Septum | |
Glass, PTFE, Silicone | |
Bonded PTFE/Silicone | |
Bonded PTFE, Silicone | |
9-425 | |
Limited-volume Sampling |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.