Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Les septa 9 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone, PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Marque: Thermo Scientific™ C4000-60
Description
Les septa de 9 mm Thermo Scientific™ sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone ou PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour convenir à toute une variété d’applications. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spécification
Septum pour bouchon à vis de 9 mm | |
PTFE, Silicone | |
100 | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
9 mm |
Rouge, Blanc | |
50 °shore | |
1,0 mm | |
Septa | |
Bouchon à vis de 9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.