Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Les septa 9 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone, PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Marque:  Thermo Scientific™ C4000-30
Code produit. 12458696
  • 14.28€ / 100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les septa de 9 mm Thermo Scientific™ sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone ou PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour convenir à toute une variété d’applications. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septum pour bouchon à vis de 9 mm
PTFE, Caoutchouc
100
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
9 mm
Ivoire, Rouge
35 °shore
1,0 mm
Septa
Bouchon à vis de 9 mm