Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 9mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-186
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons en verre transparent pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques. Vous avez le choix entre plusieurs marques : Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Caractéristiques des bouchons de flacons de 9 mm Target DP (inclus dans les kits) :
Bouchon à ouverture large 9 mm National Target DP 9 mm série C5000
Grâce à la technologie AVCS, les bouchons à ouverture large de la série C5000 augmentent la zone d’injection disponible de plus de 7 %, ce qui permet une plus grande surface de pénétration de l’aiguille d’injection.
Bouchon à membrane intégrale 9 mm National Target DP série C5000
Outre la technologie AVCS, les bouchons de la série C5000 offrent un environnement de manipulation d’échantillons sans halogène et sans caoutchouc pour les applications HPLC ou les applications pour lesquelles les silicones et les septa en caoutchouc ne conviennent pas.
Bouchon solide 9 mm National Target DP série C5000
La technologie AVCS fournit une protection maximale des échantillons pendant leur stockage à long terme. Le couvercle de protection empêche la perforation accidentelle du septum et la perte des échantillons qui en résulte. Peut être stocké jusqu’à -80°F.
Informations de commande :
Tous les produits en quantité de 100 par boîte
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | |
100 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique AVCS de flacons à vis assemblés | |
Non |
Kit AVCS assemblé | |
Transparent | |
Non | |
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-53B | |
Surestop | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.