Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E-S-WR Unventilated Safety Helmets
Lightweight helmets are suitable for use with ambient temperatures down to -30°C, and resistant to hot molten lava splash. Helmets feature a short brim for unrestricted upward vision, and a suspension harness with wheel ratchet for variable width adjustment.
19.55€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Systèmes basse tension |
Comprend | Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque |
Matériau | HDPE |
Modèle | Pheos E-S-WR 9770, Bord court |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17259091
|
Uvex™
9770031 |
Blanc |
19.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fully enclosed helmet shell is suitable for use by electricians
- Fulfills all safety requirements for construction and industrial work
- Suspension harness with wheel ratchet allows for continuous width adjustment
- Shortened brim ensures unrestricted upward vision
- Side Euroslot adapters (30 mm) for attaching earmuffs and visor systems
- Six-point textile band attachment for optimal fit and comfort
- Easily withstands pressure from the side
- Can be used in temperatures as low as -30°C
- Resistant to molten metal splash
- Includes a printing area for personalization
Spécification
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque | |
Pheos E-S-WR 9770, Bord court | |
52 à 61 cm | |
Non ventilés |
Systèmes basse tension | |
HDPE | |
Casque isolant électriquement | |
Harnais avec cliquet pour roue |