Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en U à 96 puits
Pipetez, contrôlez et récupèrez les échantillons avec cette microplaque en PP.Les microplaques PCR à fond en U à 96 puits Eppendorf™ sont idéales pour les dosages nécessitant une résistance élevée aux températures ou solvants.
Marque: Eppendorf™ 0030605578
910.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
- Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
- Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
- Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
- g-Safe™ : stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
- Le polypropylène garantit une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents glissant, plastifiants ou biocides – matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
- Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
- Autoclavable (121° C, 20 min)
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
Gris, Fond blanc | |
PP | |
Rond | |
Pour les techniques de PCR | |
240/boîte |
Étalon | |
8 x 12 | |
Microplaque PCR à 96 puits | |
96 | |
Oui | |
121°C |