Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs de PCR. Les plaques PCR à demi-jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ sont dotées d’une conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales.
155.00€ - 197.00€
Spécification
Certifiés | Oui |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Type de puits | V |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10276963
|
Eppendorf™
0030132530 |
Bleu, Fond blanc |
197.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10308713
|
Eppendorf™
0030132548 |
Blanc |
197.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10464393
|
Eppendorf™
0030128591 |
Vert, Transparent |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10777294
|
Eppendorf™
0030128613 |
Rouge, Transparent |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10552065
|
Eppendorf™
0030128583 |
Jaune, Transparent |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs de PCR.Les plaques PCR à demi-jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ sont dotées d’une conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales.
- Amélioration de la tolérance entre puits
- À demi-jupe pour le marquage
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Volume du puits 250 μl (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
Spécification
Oui | |
8 x 12 | |
V | |
Pour les techniques de PCR | |
121deg;C |
Étalon | |
96 | |
Oui | |
121deg;C |