Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
76.90€ - 178.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | PP, Polycarbonate |
Volume (métrique) du puits | 150 μl |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Type de jupe | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Type de jupe | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10492868
|
Eppendorf™
0030129300 |
Microbiology PCR Plates | Transparent | À jupe | 10 x Individually Blister Wrapped |
92.85€
10 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10401728
|
Eppendorf™
0030129318 |
Microbiology PCR Plates | Bleu | À jupe | 10 x Individually Blister Wrapped |
92.85€
10 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10619779
|
Eppendorf™
0030133307 |
Low Profile PCR Plates | Transparent | Sans jupe | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
101.14€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10136287
|
Eppendorf™
0030133331 |
Low Profile PCR Plates | Bleu | Sans jupe | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
101.14€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15655367
|
Eppendorf™
0030129601 |
Qualité ADN médico-légale | Transparent | À jupe | Emballage individuel |
76.90€
10 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10309357
|
Eppendorf™
0030133358 |
Divisible PCR Plates | Transparent | Sans jupe, divisibles, profil bas | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
178.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10679969
|
Eppendorf™
0030133382 |
Divisible PCR Plates | Bleu | Sans jupe, divisibles, profil bas | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
178.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
- Improved well-to-well tolerance.
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Spécification
Autoclavables | |
150 μl | |
Non stérile |
PP, Polycarbonate | |
96 | |
Incolore |