Learn More
Heathrow Scientific™ Portoirs pour microtubes réversibles 96 puits
Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.
53.95€ - 95.60€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Bouchon inclus | Couvercle à clipser |
Description | Rack pour tubes réversibles à 96 puits |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17702468
|
Heathrow Scientific™
HS2345B |
Naturel |
53.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748174
|
Heathrow Scientific™
HS2345E |
Naturel |
95.60€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17712468
|
Heathrow Scientific™
HS2345F |
Jaune |
54.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP
- Grille 8 x 12 standard
- Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
- Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation
- Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Rack pour tubes réversibles à 96 puits | |
Oui | |
PP | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Oui | |
Manipulation et conservation des échantillons | |
5 | |
24,4 cm | |
12 cm | |
0,75 lb |
Couvercle à clipser | |
8 x 12 | |
Tubes, Microtubes (1.5 to 2 mL) | |
96 | |
None | |
Non stérile | |
Microtubes | |
Stockage des tubes | |
9,6 in | |
5,1 cm | |
0,34 kg |