Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits avec revêtement en verre WebSeal
Profitez d’une résistance chimique similaire à celle du verre tout en conservant les avantages du PP en termes de manipulation avec ces microplaques 96 puits en PP avec revêtement en verre.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P306
Description
Alternative pratique et économique aux plaques en verre plein, les microplaques Thermo Scientific™ 96 puits WebSeal Plate+ offrent une résistance aux produits chimiques semblable à celle du verre, tout en conservant les avantages du polypropylène. Elles constituent également une solution idéale pour les applications dans lesquelles les microplaques en plastique ne sont pas adaptées, et permettent de ne plus utiliser les inserts en verre.
Résistance chimique identique au verre et avantages du plastique
- Microplaques légères de haute précision en polypropylène revêtues d’une épaisse couche de 200 nm de dioxyde de silicone
- Chimiquement et thermiquement résistantes ; tolèrent des températures de -80°C à +80°C
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Formats de puits étroits et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Étalon | |
10 Pk. | |
Glass Coated Microplate | |
96 | |
1,2 ml | |
10 | |
10/boîte |
8 x 12 | |
Webseal | |
Glass-coated Polypropylene, Polypropylène avec revêtement en verre | |
1 mL | |
U | |
Forme en U, diamètre de 7 mm | |
41.5 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.