Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes PCR 96 puits
Conçu pour la préparation et le stockage de tubes et barrettes de tubes PCR à paroi mince de 0,2 ml avant ou après les applications de traitement d’échantillons PCR.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18902-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un couvercle en PP transparent pour protéger les échantillons et permettre de les visualiser sans les retirer
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Encombrement : 12,7 x 8,9 x 3,4 cmH (5 x 3½ x 1 po)
Spécification
Portoir | |
PP | |
12,7 cm |
Rack pour tubes PCR | |
5 | |
5 in |