Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques Microtiter™ à 96 puits
Utilisez ces microplaques à 96 puits pour les applications en micro-volumes telles que le stockage, le transfert d’échantillons ou de réactifs, la dilution de série, l’hémagglutination, le groupage sanguin et la fixation du complément.
Marque: Thermo Scientific™ 2401
Description
Les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Microtiter sont la solution idéale pour les applications en micro-volumes telles que le stockage, le transfert d’échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l’hémagglutination, le groupage sanguin et la fixation du complément.
- Pour le screening à haut débit et la recherche
- Plaques transparentes pour les applications de colorimétrie
- Dimensions standard, 128 × 86 mm
- Disponibles avec des puits carrés en polystyrène et des puits carrés en vinyle
- Les microplaques en vinyle Microtiter sont utilisées pour la fixation du complément, l’agglutination et le groupage sanguin.
- Les microplaques en polystyrène Microtiter sont utilisées pour la fixation du complément, l’agglutination, les tests microbiologiques et le groupage sanguin.
Informations de commande :
Les microplaques en polystyrène sont disponibles dans des boîtes de 50 unités. Les microplaques en vinyle sont disponibles dans des boîtes de 25 ou 100 unités, en fonction du produit.
Spécification
Standard | |
8 × 12 | |
Microtiter™ | |
Microplaque | |
400 μl | |
Stérile | |
U | |
25 |
Avec couvercle | |
25 sachets, 100 boîtes | |
Transparent | |
Vinyle | |
96 | |
Non traité | |
100 | |
100 / Bte |