Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits cheminée sans capacité de liaison à fond plat
Améliorer de manière significative la qualité et la sensibilité des données dans les dosages biochimiques. Les microplaques à 96 puits cheminée sans capacité de liaison à fond plat Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
814.00€
Spécification
BreakApart | Non |
---|---|
Format | Standard |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | Anti-fixation |
Code produit | Marque | Couleur du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13022213
|
Greiner Bio-One
655900 |
Noir |
814.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Réduit la liaison non spécifique des biomolécules (protéines, ADN, ARN) pour les dosages biochimiques
- Stable dans des conditions normales de dosage sans dégradation ni lessivage
- Améliore le rapport signal-bruit
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Non | |
Sans couvercle | |
Anti-fixation | |
96 | |
Non traité | |
Plat | |
40/boîte |
Standard | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
392 μl | |
10 | |
127,8 x 85,5 x 14,4 mm |