Learn More
Eppendorf™ Plaques à 96 puits profonds DNA LoBind
Accélérez vos processus manuels et automatisés grâce à ces plaques à 96 puits en PP. Les plaques à 96 puits profonds Eppendorf™ DNA LoBind permettent un pipetage rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse.
Marque: Eppendorf™ 0030503147
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
Bleu | |
96 | |
0,5 mL | |
Oui | |
121deg;C |
Standard | |
8 x 12 | |
PC | |
DNA LoBind | |
V | |
Pour les techniques de PCR | |
40 |