Learn More
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes
Marque:  Fisherbrand™ 08 20 0897
90.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11521404
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 96 puits
  • Silicone/PTFE
  • Transparents
  • En verre
  • Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
  • Différentes options d’étanchéité
  • Chromatographie testée
  • Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Transparent
96
Rétreint
8 x 12
Verre
400 μl
Rétreint
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum > Bouchon de 9 mm, joint en silicone/PTFE, pré-fente, 45°,400 μl, fond rétreint