Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Polavision 9231
Click to view available options
Gris
Description
- Le filtre de polarisation protège de manière fiable contre la fatigue oculaire
- Convient particulièrement aux surfaces réfléchissantes telles que les conditions maritimes et offshore
- Protège contre les reflets et les irritations optiques à l’extérieur (p. ex. surfaces d’eau)
- Revêtement anti-rayures
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Teinte de la lentille | Gris |
Couleur de la monture | Noir |
Protection UV | UV 400 |