Learn More
uvex Verre de rechange 9190 i-3
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Transparent
Description
- Verre de rechange i-3, transparent
- Revêtement de verre Supravision Excellence
Spécification
Spécification
Type de lentille | Supravision Excellence |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Modèle | 9190 i-3 |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastic |