Learn More
Buerkle™ 90° Coude équerre avec filetage intérieur/extérieur
En PP.
Marque: Buerkle™ 8516-0034
6.30 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des produits alimentaires
- 10/boîte
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Autoclavables | |
3/4 in. |
Filetage intérieur/extérieur coudé à 90° | |
PP | |
19 mm |