Learn More
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, Thermo Scientific Chemicals
54.10€ - 758.00€
Identifiants chimiques
CAS | 975-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H12O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 320.3 |
Numéro MDL | MFCD00005048 |
Clé InChI | YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone |
CID PubChem | 70420 |
Nom IUPAC | 2,6,7-trihydroxy-9-phénylxanthen-3-one |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11495.06 |
5 g |
54.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11495.14 |
25 g |
215.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11495.22 |
100 g |
758.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone is used in presence of cetylpyridinium chloride for spectrophotometric determination of copper(II) in blood serum. It is used in the determination of germanium. It is also used to determine molybdenum(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 9-phényle-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone est utilisé en présence de chlorure de cétylpyridinium pour la détermination spectrophotométrique du cuivre(II) dans le sérum sanguin. Il est utilisé dans la détermination du germanium. Il est également utilisé pour déterminer le molybdène (VI).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants. Stocker à –20°C
Identifiants chimiques
975-17-7 | |
320.3 | |
YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N | |
70420 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O |
C19H12O5 | |
MFCD00005048 | |
phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone | |
2,6,7-trihydroxy-9-phénylxanthen-3-one |
Spécification
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone | |
>300°C | |
MFCD00005048 | |
phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone | |
YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N | |
2,6,7-trihydroxy-9-phénylxanthen-3-one | |
70420 |
975-17-7 | |
C19H12O5 | |
40910 | |
Soluble in chloroform. | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O | |
320.3 | |
320.3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-550-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only