Learn More
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470403
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone is used in presence of cetylpyridinium chloride for spectrophotometric determination of copper(II) in blood serum. It is used in the determination of germanium. It is also used to determine molybdenum(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-phényle-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone est utilisé en présence de chlorure de cétylpyridinium pour la détermination spectrophotométrique du cuivre(II) dans le sérum sanguin. Il est utilisé dans la détermination du germanium. Il est également utilisé pour déterminer le molybdène (VI).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 975-17-7
Formule moléculaire C19H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 320.3
Numéro MDL MFCD00005048
Clé InChI YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
CID PubChem 70420
Nom IUPAC 2,6,7-trihydroxy-9-phénylxanthen-3-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Beilstein 40910
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 320.3