Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with Integrated Glass Micro-Insert, Silanized
139.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
TopSert | |
11,6 mm | |
0,36 ml | |
Filetage court | |
Insert intégré conique | |
0,2 ml | |
32 mm | |
1ère classe hydrolytique | |
Non |
Transparent | |
TPX | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
< 1 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND9 |