Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
20.10€ - 21.10€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11.6 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 1.85 ml |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Code produit | Marque | Marking Spot | Graduée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Graduée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10162512
|
Fisherbrand™
11 09 0500 |
Non | Non |
20.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11575884
|
Fisherbrand™
11 09 0519 |
Oui | Oui |
21.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Transparents | |
Verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 mL | |
32 mm | |
ND9 |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Filetage court | |
< 120 μl | |
Fond plat | |
100 |