Learn More
9-bromophénanthrène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
41.40€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 573-17-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.13 |
Numéro MDL | MFCD00001174 |
Clé InChI | RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene |
CID PubChem | 11309 |
Nom IUPAC | 9-bromophénanthrène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10390494
|
Thermo Scientific Acros
107240100 |
10 g | Flacon en verre |
41.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10745941
|
Thermo Scientific Acros
107240250 |
25 g | Flacon en verre |
62.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10776321
|
Thermo Scientific Acros
107241000 |
100 g | Flacon en verre |
177.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
573-17-1 | |
257.13 | |
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N | |
11309 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br |
C14H9Br | |
MFCD00001174 | |
9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene | |
9-bromophénanthrène |
Spécification
9-Bromophenanthrene | |
573-17-1 | |
100.0 | |
Jaune | |
>110°C | |
95% min. (GC) | |
MFCD00001174 | |
9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br | |
257.13 | |
257.13 | |
Poudre |
96% | |
95.0 | |
60°C to 65°C | |
180°C to 190°C (2.0 mmHg) | |
Authentique | |
C14H9Br | |
05, 671 | |
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N | |
9-bromophénanthrène | |
11309 | |
96% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-351-6
missing translation for 'rtecsNumber' : SF7197000
RUO – Research Use Only