Learn More
9-bromo-1-nonene, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 89359-54-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H17Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.14 |
Numéro MDL | MFCD09037826 |
Clé InChI | RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene |
CID PubChem | 11019998 |
Nom IUPAC | 9-bromonon-1-ene |
SMILES | BrCCCCCCCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64792.03 |
1 g |
40.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64792.06 |
5 g |
158.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, le domaine pharmaceutique et le champ de dyestuff
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
89359-54-6 | |
205.14 | |
RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N | |
11019998 | |
BrCCCCCCCC=C |
C9H17Br | |
MFCD09037826 | |
9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene | |
9-bromonon-1-ene |
Spécification
9-Bromo-1-nonene | |
Incolore à jaune | |
C9H17Br | |
1.4675 | |
1746338 | |
RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N | |
9-bromonon-1-ene | |
11019998 | |
97% |
89359-54-6 | |
100°C to 101°C (15 mmHg) | |
Br(CH2)7CH=CH2 | |
MFCD09037826 | |
9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene | |
BrCCCCCCCC=C | |
205.14 | |
205.14 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only